181250
Polyacenaphthylene
average Mw 5,000-10,000, powder
Sinónimos:
Acenaphthylene polymer, Oligoacenaphthylene
Formulario
powder
Nivel de calidad
mol peso
average Mw 5,000-10,000
temperatura de transición
Tg 214 °C
cadena SMILES
c21c3cccc2ccc1ccc3
InChI
1S/C12H8/c1-3-9-4-2-6-11-8-7-10(5-1)12(9)11/h1-8H
Clave InChI
HXGDTGSAIMULJN-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?