18086
1-Ethyl-3-methylimidazolium methyl sulfate
≥98.0% (HPLC)
Sinónimos:
[EMIM][MS]
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥98.0% (HPLC)
composición
carbon, 37.07-38.58%
nitrogen, 12.35-12.85% (as tested by elemental analysis)
impurezas
≤0.2% water
cadena SMILES
COS([O-])(=O)=O.CCn1cc[n+](C)c1
InChI
1S/C6H11N2.CH4O4S/c1-3-8-5-4-7(2)6-8;1-5-6(2,3)4/h4-6H,3H2,1-2H3;1H3,(H,2,3,4)/q+1;/p-1
Clave InChI
BXSDLSWVIAITRQ-UHFFFAOYSA-M
Descripción general
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Functionalized imidazolium cations with thioether, urea, or thiourea derivatized side chains act as metal-ligating moieties, whereas the PF6– anions provide the desired water immiscibility.