178535
N,N-Dimethylformamide diisopropyl acetal
95%
Sinónimos:
1,1-Diisopropoxy-N,N-dimethylmethylamine, 1,1-Diisopropoxytrimethylamine
Nivel de calidad
Ensayo
95%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.401 (lit.)
bp
79-80 °C/60 mmHg (lit.)
densidad
0.838 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
ether
cadena SMILES
CC(C)OC(OC(C)C)N(C)C
InChI
1S/C9H21NO2/c1-7(2)11-9(10(5)6)12-8(3)4/h7-9H,1-6H3
Clave InChI
XOZZATXWQMOVHL-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
77.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
25 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?