Merck
177156
Sigma-Aldrich
3-Quinolinecarbonitrile
98%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H6N2
Número de CAS:
Peso molecular:
154.17
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
98%
Formulario
powder
mp
108-110 °C (lit.)
cadena SMILES
N#Cc1cnc2ccccc2c1
InChI
1S/C10H6N2/c11-6-8-5-9-3-1-2-4-10(9)12-7-8/h1-5,7H
Clave InChI
QZZYYBQGTSGDPP-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
3-Quinolinecarbonitrile was used as a template for EGFR inhibitors.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Diane H Boschelli
Current topics in medicinal chemistry, 8(10), 922-934 (2008-08-05)
In 2000, Wyeth reported that the 3-quinolinecarbonitrile ring system was a template for EGFR inhibitors. It soon became apparent that the group at C-4 of this core was responsible for kinase selectivity. A 4-(2,4-dichloro-5-methoxyanilino) substituent provided potent inhibitors of Src
Tamara Rodríguez-Cabo et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 407(20), 6159-6170 (2015-06-05)
Time-of-flight accurate mass spectrometry (TOF-MS), following a previous chromatographic (gas or liquid chromatography) separation step, is applied to the identification and structural elucidation of quinoline-like alkaloids in honey. Both electron ionization (EI) MS and positive electrospray (ESI+) MS spectra afforded