Merck
166731
Sigma-Aldrich
Methyl 2,5-dichlorobenzoate
99%
About This Item
Fórmula lineal:
Cl2C6H3CO2CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
205.04
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
99%
Formulario
solid
mp
37-40 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
ester
cadena SMILES
COC(=O)c1cc(Cl)ccc1Cl
InChI
1S/C8H6Cl2O2/c1-12-8(11)6-4-5(9)2-3-7(6)10/h2-4H,1H3
Clave InChI
SPJQBGGHUDNAIC-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Methyl 2,5-dichlorobenzoate was used as starting reagent in the synthesis of poly(p-phenylene). It was used in isolation of microorganism degrading methyl benzoate, Burkholderia cepacia and its ability to degrade different methyl aromatic esters.
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Preparation of poly (p-phenylene) via a new precursor route.
Chaturvedi V, et al.
Macromolecules, 26(10), 2607-2611 (1993)
Microbial hydrolysis of methyl aromatic esters by Burkholderia cepacia isolated from soil.
Philippe G, et al.
FEMS Microbiology Ecology, 37(3), 251-258 (2001)