C24604
3-Chlorobenzoic acid
ReagentPlus®, ≥99%
Sinónimos:
m-Chlorobenzoic acid
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Línea del producto
ReagentPlus®
Ensayo
≥99%
Formulario
powder
mp
153-157 °C (lit.)
cadena SMILES
OC(=O)c1cccc(Cl)c1
InChI
1S/C7H5ClO2/c8-6-3-1-2-5(4-6)7(9)10/h1-4H,(H,9,10)
Clave InChI
LULAYUGMBFYYEX-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)