164577
Tritylium tetrafluoroborate
Sinónimos:
Triphenylcarbenium tetrafluoroborate, Trityl fluoroborate
About This Item
Productos recomendados
Formulario
solid
Nivel de calidad
mp
205-215 °C (dec.) (lit.)
grupo funcional
phenyl
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
F[B-](F)(F)F.c1ccc(cc1)[C+](c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C19H15.BF4/c1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;2-1(3,4)5/h1-15H;/q+1;-1
Clave InChI
VQXBOEYKSVVPSP-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
- Synthesis of substituted dihydroazulene photoswitches
- Carbene-based Lewis pairs for hydrogen activation
- 1,3-Dipolar cycloaddition reactions for preparation of α−amino-β-hydroxy esters
- Oxidation of allenic compounds
- Mukaiyama aldol addition reactions
- Ionic hydrogenation as a counteranion and ligand source
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?