159638
2,4-Dimethoxybenzyl alcohol
99%
Sinónimos:
2,4-Dimethoxybenzenemethanol, 2,4-Dimethoxyphenylmethanol
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3O)2C6H3CH2OH
Número de CAS:
Peso molecular:
168.19
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Productos recomendados
Ensayo
99%
Formulario
solid
bp
177-179 °C/10 mmHg (lit.)
mp
38-40 °C (lit.)
grupo funcional
hydroxyl
cadena SMILES
COc1ccc(CO)c(OC)c1
InChI
1S/C9H12O3/c1-11-8-4-3-7(6-10)9(5-8)12-2/h3-5,10H,6H2,1-2H3
Clave InChI
RNKOUSCCPHSCFE-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
2,4-Dimethoxybenzyl alcohol reacts with trifluoroacetic acid to yield calix[4]resorcinarene octamethyl ether, which on demethylation and acetylation yields the derived octa-acetate.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
High yield synthesis of the parent C-unsubstituted calix [4] resorcinarene octamethyl ether.
Falana OM, et al.
Tetrahedron Letters, 35(1), 65-68 (1994)