159166
1,3-Benzodioxole
99%
Sinónimos:
1,2-(Methylenedioxy)benzene
About This Item
Productos recomendados
presión de vapor
12 mmHg ( 25 °C)
Ensayo
99%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.539 (lit.)
bp
172-173 °C (lit.)
densidad
1.064 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
C1Oc2ccccc2O1
InChI
1S/C7H6O2/c1-2-4-7-6(3-1)8-5-9-7/h1-4H,5H2
Clave InChI
FTNJQNQLEGKTGD-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
141.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
61 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?