15382
Boc-β-Ala-OH
≥99.0% (TLC), for peptide synthesis
Sinónimos:
Boc-β-alanine
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Boc-β-Ala-OH, ≥99.0% (TLC)
Ensayo
≥99.0% (TLC)
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp
76-79 °C
aplicaciones
peptide synthesis
cadena SMILES
CC(C)(C)OC(=O)NCCC(O)=O
InChI
1S/C8H15NO4/c1-8(2,3)13-7(12)9-5-4-6(10)11/h4-5H2,1-3H3,(H,9,12)(H,10,11)
Clave InChI
WCFJUSRQHZPVKY-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?