Merck
152188
Sigma-Aldrich
5-Norbornene-2,2-dimethanol
98%
Sinónimos:
NDM
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H14O2
Número de CAS:
Peso molecular:
154.21
MDL number:
UNSPSC Code:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Quality Level
assay
98%
mp
111-113 °C (lit.)
SMILES string
OCC1(CO)C[C@@H]2C[C@H]1C=C2
InChI
1S/C9H14O2/c10-5-9(6-11)4-7-1-2-8(9)3-7/h1-2,7-8,10-11H,3-6H2/t7-,8+/m0/s1
InChI key
DSHXMENPUICESR-JGVFFNPUSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
Self-healing soft electronic materials enable autonomous repair, reducing waste and costs in electronic devices.