150010
Dimethyl 5-sulfoisophthalate sodium salt
98%
Sinónimos:
3,5-Bis(carbomethoxy)benzenesulfonic acid sodium salt, 3,5-Di(carbomethoxy)benzenesulfonic acid sodium salt, 5-Sulfoisophthalic acid dimethyl ester sodium salt, Dimethyl 5-(sodiosulfo)isophthalate, Dimethyl sulfoisophthalate sodium salt, Sodium 3,5-(dimethoxycarbonyl)benzenesulfonate
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
98%
Formulario
solid
mp
>300 °C (lit.)
grupo funcional
ester
sulfonic acid
cadena SMILES
[Na+].COC(=O)c1cc(cc(c1)S([O-])(=O)=O)C(=O)OC
InChI
1S/C10H10O7S.Na/c1-16-9(11)6-3-7(10(12)17-2)5-8(4-6)18(13,14)15;/h3-5H,1-2H3,(H,13,14,15);/q;+1/p-1
Clave InChI
LLHSEQCZSNZLRI-UHFFFAOYSA-M
Descripción general
Aplicación
- Enhancing poly(lactic acid) crystallization: Dimethyl 5-sulfoisophthalate sodium salt was used as a nucleating agent in poly(lactic acid), significantly improving its crystallization behavior, which is crucial for developing biodegradable plastics with enhanced mechanical properties (Jongpanya-Ngam et al., 2022).
- Development of biodegradable polyester ionomers: A study on biodegradable aliphatic polyester ionomers, potentially incorporating Dimethyl 5-sulfoisophthalate sodium salt, focused on synthesizing environmentally friendly materials that offer practical benefits in medical and packaging applications (Han et al., 2004).
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?