148962
Ethyl hexanoate
≥99%
Sinónimos:
Caproic acid ethyl ester, Ethyl caproate
About This Item
Productos recomendados
densidad de vapor
5 (vs air)
Ensayo
≥99%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.407 (lit.)
bp
168 °C (lit.)
densidad
0.869 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ester
cadena SMILES
CCCCCC(=O)OCC
InChI
1S/C8H16O2/c1-3-5-6-7-8(9)10-4-2/h3-7H2,1-2H3
Clave InChI
SHZIWNPUGXLXDT-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
127.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
53 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?