Merck
136301
Sigma-Aldrich
2-Chloroquinoxaline
98%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H5ClN2
Número de CAS:
Peso molecular:
164.59
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
98%
bp
100 °C/1.4 mmHg (lit.)
mp
47-50 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
cadena SMILES
Clc1cnc2ccccc2n1
InChI
1S/C8H5ClN2/c9-8-5-10-6-3-1-2-4-7(6)11-8/h1-5H
Clave InChI
BYHVGQHIAFURIL-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
2-Chloroquinoxaline (QCI) was used to study the effect of solvent on hydrolysis of QCI in aqueous–organic solvent mixtures with acetonitrile and dimethylesulphoxide. It was used in the synthesis of 2-(3-butynyl-2-methyl-2-ol) quinoxaline.It was used as reagent in the synthesis of chloroquinoxaline sulfamide.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1
1 of 1
Kelly G Matz et al.
Inorganic chemistry, 50(20), 9804-9815 (2011-09-08)
A model system for the molybdenum cofactor has been developed that illustrates the noninnocent behavior of an N-heterocycle appended to a dithiolene chelate on molybdenum. The pyranopterin of the molybdenum cofactor is modeled by a quinoxalyldithiolene ligand (S(2)BMOQO) formed from
Kinetics of the Reaction of 2-Chloro-quinoxaline with Hydroxide Ion in ACN-H2O and DMSO-H2O Binary Solvent Mixtures.
Fathalla MF.
Journal of Solution Chemistry, 40(7), 1258-1270 (2011)