133329
Formanilide
99%
Sinónimos:
N-Phenylformamide
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
99%
Formulario
powder
bp
166 °C/14 mmHg (lit.)
mp
46-48 °C (lit.)
solubilidad
water: soluble 25.4 g/L at 20 °C
water: soluble 28.6 g/L at 25 °C
densidad
1.144 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
O=CNc1ccccc1
InChI
1S/C7H7NO/c9-6-8-7-4-2-1-3-5-7/h1-6H,(H,8,9)
Clave InChI
DYDNPESBYVVLBO-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?