131482
4-Phenylthiosemicarbazide
99%
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
99%
Formulario
solid
mp
138-140 °C (lit.)
grupo funcional
amine
hydrazine
thiourea
cadena SMILES
NNC(=S)Nc1ccccc1
InChI
1S/C7H9N3S/c8-10-7(11)9-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,8H2,(H2,9,10,11)
Clave InChI
KKIGUVBJOHCXSP-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?