283541
4-Nitrophenyl isothiocyanate
98%
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
98%
Formulario
powder
bp
137-138 °C/11 mmHg (lit.)
mp
110-112 °C (lit.)
grupo funcional
isothiocyanate
nitro
cadena SMILES
[O-][N+](=O)c1ccc(cc1)N=C=S
InChI
1S/C7H4N2O2S/c10-9(11)7-3-1-6(2-4-7)8-5-12/h1-4H
Clave InChI
NXHSSIGRWJENBH-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- 5,6-dimethyl-2-[(4-nitrophenyl)amino]thieno[2,3-d]pyrimidin-4(3H)-one
- 4,5-dimethyl-2-substituted carbamothioylaminothiophene-3-carboxamides
- acyclic triazene or zwitterionic dihydropyrimidinium imidothiolate derivatives
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?