130621
Glutaronitrile
99%
Sinónimos:
1,3-Dicyanopropane
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
99%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.434 (lit.)
bp
285-287 °C (lit.)
mp
−29 °C (lit.)
solubilidad
H2O: soluble
alcohol: soluble
chloroform: soluble
densidad
0.995 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
nitrile
cadena SMILES
N#CCCCC#N
InChI
1S/C5H6N2/c6-4-2-1-3-5-7/h1-3H2
Clave InChI
ZTOMUSMDRMJOTH-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
- An electrolyte additive in high energy/power Li-ion batteries.[2]
- A glutarate ligand source to prepare zinc glutarate (ZnGA) by reacting with zinc perchlorate hexahydrate.[3]
- A reactant to synthesize pentanedithioamide by reacting with Lawesson′s reagent in the presence of boron trifluoride etherate (BF3.OEt2).[4]
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
233.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
112 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?