126802
Heptylamine
99%
Sinónimos:
1-Aminoheptane
Nivel de calidad
Ensayo
99%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.424 (lit.)
bp
154-156 °C (lit.)
densidad
0.777 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
cadena SMILES
CCCCCCCN
InChI
1S/C7H17N/c1-2-3-4-5-6-7-8/h2-8H2,1H3
Clave InChI
WJYIASZWHGOTOU-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
111.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
44 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?