126020
1,4-Dichlorophthalazine
95%
Nivel de calidad
Ensayo
95%
mp
160-162 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
Clc1nnc(Cl)c2ccccc12
InChI
1S/C8H4Cl2N2/c9-7-5-3-1-2-4-6(5)8(10)12-11-7/h1-4H
Clave InChI
ODCNAEMHGMYADO-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)