125881
2,5-Dibromoaniline
98%
Nivel de calidad
Ensayo
98%
Formulario
solid
mp
51-53 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
cadena SMILES
Nc1cc(Br)ccc1Br
InChI
1S/C6H5Br2N/c7-4-1-2-5(8)6(9)3-4/h1-3H,9H2
Clave InChI
WRTAZRGRFBCKBU-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?