125482
cis-Cyclooctene
contains 100-200 ppm Irganox 1076 FD as antioxidant, 95%
Sinónimos:
(Z)-Cyclooctene
Nivel de calidad
Ensayo
95%
Formulario
liquid
contiene
100-200 ppm Irganox 1076 FD as antioxidant
índice de refracción
n20/D 1.469 (lit.)
bp
145-146 °C (lit.)
mp
−16 °C (lit.)
solubilidad
H2O: insoluble
densidad
0.846 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
C1CCCC=CCC1
InChI
1S/C8H14/c1-2-4-6-8-7-5-3-1/h1-2H,3-8H2/b2-1-
Clave InChI
URYYVOIYTNXXBN-UPHRSURJSA-N
Descripción general
Aplicación
Otras notas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
77.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
25 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?