117854
Trioctylphosphine
technical grade, 90%
Sinónimos:
TOP, P(Oct)3
About This Item
Productos recomendados
grade
technical grade
assay
90%
reaction suitability
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
refractive index
n20/D 1.468 (lit.)
bp
284-291 °C/50 mmHg (lit.)
density
0.831 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
phosphine
SMILES string
CCCCCCCCP(CCCCCCCC)CCCCCCCC
InChI
1S/C24H51P/c1-4-7-10-13-16-19-22-25(23-20-17-14-11-8-5-2)24-21-18-15-12-9-6-3/h4-24H2,1-3H3
InChI key
RMZAYIKUYWXQPB-UHFFFAOYSA-N
Application
Packaging
Los clientes también vieron
Artículos
Solvothermal synthesis of nanoparticles: applications from nanocircuits and nano-optical circuits to nanomagnetics and biotech.
Contenido relacionado
La plataforma Catalexis mejora la catálisis al optimizar digitalmente la selección de catalizadores para identificar los ligandos de fosfina más eficaces para las reacciones de acoplamiento cruzado.
The Catalexis platform enhances catalysis by digitally optimizing catalyst selection to identify the most effective phosphine ligands for cross-coupling reactions.