105481
1,3-Diphenylisobenzofuran
97%
Sinónimos:
1,3-Diphenyl-2-benzofuran, 2,5-Diphenyl-3,4-benzofuran
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
128-130 °C (lit.)
grupo funcional
phenyl
cadena SMILES
c1ccc(cc1)-c2oc(-c3ccccc3)c4ccccc24
InChI
1S/C20H14O/c1-3-9-15(10-4-1)19-17-13-7-8-14-18(17)20(21-19)16-11-5-2-6-12-16/h1-14H
Clave InChI
ZKSVYBRJSMBDMV-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?