103284
2-Methoxy-5-methylaniline
99%
Sinónimos:
5-Methyl-o-anisidine, 6-Methoxy-m-toluidine, p-Cresidine
About This Item
Productos recomendados
densidad de vapor
4.7 (vs air)
Ensayo
99%
Formulario
solid
bp
235 °C (lit.)
mp
50-52 °C (lit.)
cadena SMILES
COc1ccc(C)cc1N
InChI
1S/C8H11NO/c1-6-3-4-8(10-2)7(9)5-6/h3-5H,9H2,1-2H3
Clave InChI
WXWCDTXEKCVRRO-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
110 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?