Merck
102288
Sigma-Aldrich
2′-Hydroxy-3-phenylpropiophenone
97%
About This Item
Fórmula lineal:
HOC6H4COCH2CH2C6H5
Número de CAS:
Peso molecular:
226.27
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
97%
Formulario
solid
índice de refracción
n20/D 1.5968 (lit.)
mp
36-37 °C (lit.)
grupo funcional
ketone
phenyl
cadena SMILES
Oc1ccccc1C(=O)CCc2ccccc2
InChI
1S/C15H14O2/c16-14-9-5-4-8-13(14)15(17)11-10-12-6-2-1-3-7-12/h1-9,16H,10-11H2
Clave InChI
JCPGMXJLFWGRMZ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
2′-Hydroxy-3-phenylpropiophenone is a colorless to yellow liquid or solid. 2′-Hydroxy-3-phenylpropiophenone derivatives show antiarrhythmic,spasmolytic and local anaesthetic activities.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Antiarrhythmic activity of 2'-hydroxy-3-phenylpropiophenone derivatives.
Nikolaevskii VA, et al.
Pharmaceutical Chemistry Journal, 23(12), 966-968 (1989)
Local anesthetic activity of derivatives of 2-hydroxy-3-phenylpropiophenone.
Nikolaevskii VA, et al.
Pharmaceutical Chemistry Journal, 21(9), 646-647 (1987)