102253
2,5-Dimethylaniline
99%
Sinónimos:
2,5-Xylidine, 2-Amino-1,4-dimethylbenzene, 2-Amino-p-xylene
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
99%
índice de refracción
n20/D 1.559 (lit.)
bp
218 °C (lit.)
mp
11.5 °C (lit.)
densidad
0.973 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
Cc1ccc(C)c(N)c1
InChI
1S/C8H11N/c1-6-3-4-7(2)8(9)5-6/h3-5H,9H2,1-2H3
Clave InChI
VOWZNBNDMFLQGM-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
204.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
96 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?