Merck
101621
Sigma-Aldrich
3-Chloro-2-methylaniline
99%
Sinónimos:
2-Amino-6-chlorotoluene, 3-Chloro-o-toluidine
About This Item
Fórmula lineal:
ClC6H3(CH3)NH2
Número de CAS:
Peso molecular:
141.60
Beilstein:
471697
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
99%
índice de refracción
n20/D 1.588 (lit.)
bp
115-117 °C/10 mmHg (lit.)
mp
2 °C (lit.)
densidad
1.185 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
cadena SMILES
Cc1c(N)cccc1Cl
InChI
1S/C7H8ClN/c1-5-6(8)3-2-4-7(5)9/h2-4H,9H2,1H3
Clave InChI
ZUVPLKVDZNDZCM-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
K Fuchs et al.
Journal of general microbiology, 137(8), 2033-2039 (1991-08-01)
Rhodococcus rhodochrous strain CTM co-metabolized 2-methylaniline and some of its chlorinated isomers in the presence of ethanol as additional carbon source. Degradation of 2-methylaniline proceeded via 3-methylcatechol, which was metabolized mainly by meta-cleavage. In the case of 3-chloro-2-methylaniline, however, only
Nada S Abdelwahab et al.
Journal of chromatographic science, 53(4), 484-491 (2014-07-14)
Two accurate, selective and precise chromatographic methods, namely thin-layer chromatography (TLC)-densitometric method and reversed phase high-performance liquid chromatography (RP-HPLC) method, were developed and validated for the simultaneous determination of tolfenamic acid (TOL) and its two major impurities, 2-chlorobenzoic acid (CBA)