Digitalice sus análisis con el TLC Explorer
Análisis de TLC digital
La cromatografía en capa fina (TLC) es una técnica analítica muy utilizada en química, pero el análisis de placas de TLC tradicional puede ser complejo. El TLC Explorer proporciona una solución digitalizada que aumenta la eficiencia y la precisión del análisis cuantitativo para una interpretación de datos más uniforme y que pueda compartirse con facilidad.
CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS FUNDAMENTALES
Obtención de imágenes de TLC precisas: La obtención de imágenes digitales y en alta resolución asegura una visualización al detalle de las placas de TLC, HPTLC, y PLC en menos de 2 minutos, lo que reduce las interpretaciones subjetivas y poco uniformes. Analice al mismo tiempo una placa individual o múltiple con el reconocimiento de pistas automatizado.
Análisis cuantitativo fiable: convierte la intensidad de puntos a datos numéricos mediante la medición densitométrica para una cuantificación de TLC más sencilla, lo que facilita la medición de la concentración o la comparación de resultados entre experimentos.
Integración más ágil de los procedimientos de trabajo: se conecta de forma sencilla a ordenadores, tabletas o teléfonos inteligentes para un eficaz intercambio de datos y documentación.
Diseño sencillo para facilitar su operación en un entorno típico de laboratorio:
- iluminación LED para cromatogramas mediante 3 fuentes de luz: luz blanca, UV a 366 nm y UV a 254 nm, que iluminan las placas desde arriba en el modo de luz directa, lo que facilita la identificación clara de las sustancias.
- Configuración «enchufar y usar» sencilla con un software para cromatografía intuitivo
- La ventana para inspección permite una comprobación visual rápida sin el riesgo de la exposición a los rayos UV para mayor seguridad
- Compacto y portátil para funcionar sin conexión a la red
Network error: Failed to fetch
Recursos relacionados
- Brochure: TLC Explorer Documentation System
Your Thin-Layer Chromatography (TLC) experience more convenient whether in analytical routine, method development, in-process control, or research.
- User Manual: TLC Explorer Documentation System
The TLC Explorer is designed to document and evaluate thin-layer chromatographic plates.
- Application Note: Reaction Monitoring of the Esterification Progress of Benzoic Acid using Thin-Layer Chromatography (TLC)
Safe and secure UV handling using TLC Explorer Documentation System
- Application Note: Identification of Dexamethasone and its Derivatives by Thin-Layer Chromatography (TLC)
According to European Pharmacopoeia by using TLC Explorer Documentation System
Los sensores táctiles capacitivos facilitan su operación en un entorno típico de laboratorio. La funcionalidad «enchufar y usar» elimina la necesidad de asistencia técnica. Para mejorar su versatilidad, el instrumento puede funcionar fuera de la red utilizando una batería externa (que tiene que pedirse por separado), lo que lo hace adecuado para uso en remoto.
El instrumento incluye una configuración de seguridad para protección contra la exposición a los rayos UV mientras está en uso. Las placas (una o varias) se colocan de forma segura en la cajonera (Figura 1). El análisis solamente comienza cuando la cajonera está cerrada, lo que elimina la exposición a los rayos UV. Además, el dispositivo emplea fuentes de luz LED más sostenibles frente a las lámparas convencionales que contienen mercurio.
Figure 1.Figure 1. TLC plates are positioned on a removable Baseplate (P1). The frame (P2) can be removed for easier handling. An alignment pin underneath the plate area (P3) helps the user to orient and align the Baseplate correctly on the Drawer (P4).
El sistema de documentación digital proporciona flexibilidad y comodidad durante toda la medición de la TLC. Usted puede establecer la conexión al sistema sin esfuerzo a través de una WiFi o con solo escanear un código QR, lo que hace que pueda operarse desde distintos dispositivos (Figura 2).
Figure 2.Seamless operation of the TLC Explorer on a phone, laptop, and a tablet.
El software intuitivo permite el análisis de las placas de TLC sin un tedioso procesamiento y gestión manuales de los datos. Su reconocimiento automatizado permite la medición rápida de pistas en menos de 2 minutos. Además, el software facilita la detección y la medición simultáneas de múltiples placas, abarcando una superficie de 20 x 20 cm (Figura 3).
Figure 3.Multiple TLC plates for analysis in the TLC Explorer.
El software puede hacer una rotación automática de la imagen en caso de que la placa esté mal alineada antes de la medición en el instrumento. Pueden aplicarse filtros de reducción del ruido de fondo según necesidad. También preselecciona automáticamente la línea de inicio y el frente de disolvente, aunque la adición y la eliminación manuales de pistas, disolvente y línea de inicio también es una opción. Pueden añadirse con facilidad anotaciones, como detalles de la metodología o convenciones de nomenclatura, para mayor claridad. Además, el software facilita exámenes comparativos y cuantitativos de las placas de TLC y HPTLC.
El diseño fácil, seguro y ergonómico (Figura 6a) permite un rápido examen de la placa a través de su ventana de inspección (Figura 5). El deslizador del obturador (Figura 4, F8) controla la apertura para reducir cualquier perturbación causada por la luz parásita que entre en el dispositivo mientras el usuario esté mirando por la ventana de inspección. Al empujar el deslizador del obturador por completo o solo parcialmente hacia abajo, pueden verse diferentes partes de la placa base.
Figure 4.TLC Explorer, Documentation system. F1: Power Button; F2, F3, F4: Illumination Buttons and Indicators for manual use; F5, F6: Drawer and “Drawer open” Indicator; F7, F8: Inspection Window and Shuttler Slider for visual plate analysis.
Figure 5.Open inspection window for safe visual check. Image shows an illuminated plate under UV 254 nm excitation.
El dispositivo tiene tres tipos de fuentes de excitación que pueden encenderse fácilmente mediante un toque ligero en los botones sensibles al tacto que indican las longitudes de onda (Figura 4,F2 – 4). Sin embargo, solo una de estas fuentes de luz puede estar activa a la vez.
Figure 6.The front of the device has an angle of 12° (a) allowing a more ergonomic operation while sitting (b) and standing.