Saltar a
WTA2
TransPlex® Complete Whole Transcriptom Amplification Kit
DNA polymerase included, Complete Kit with optimized enzyme to amplify total RNA in <4 hours, no 3′ bias
Sinónimos:
Kit de amplificación del transcriptoma completo
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
10 reactions
Comprobar disponibilidad del carrito
$1.000.000
50 reactions
Comprobar disponibilidad del carrito
$4.230.000
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.55
UNSPSC Code:
41121800
$1.000.000
Comprobar disponibilidad del carrito
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
technique(s)
whole genome amplification: suitable
dilution
(WTA)
input
purified RNA
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
La WTA2 está optimizada para amplificar el ARN de muestras incluidas en parafina y fijadas en formalina (FFPE) u otras muestras dañadas o degradadas. La tecnología de amplificación del transcriptoma completo (WTA) permite la amplificación representativa de cantidades de hasta nanogramos de ARN total en menos de 4 horas sin sesgo en 3′. Los productos de la amplificación son idóneos para aplicaciones como la qPCR, los análisis de micromatrices y la clonación. El kit WTA2 contiene la polimerasa necesaria para amplificar el banco de cDNA.
Application
Idónea para aplicaciones como:
  • qPCR
  • análisis de micromatrices
  • clonación
El kit de amplificación del transcriptoma completo se utiliza para las siguientes aplicaciones:
  • Establecer un protocolo para el análisis simultáneo de virus ADN y ARN presentes en heces de cerdo utilizando secuenciación profunda controlada.[1]
  • Transcripción inversa y amplificación del ADNc[2][3][4]
  • Para la síntesis y amplificación de bancos de cDNA utilizando ARN genómico liberado de partículas del PPV inmunocapturadas[5]
  • Preparación de ácidos nucleicos y secuenciación profunda (Los ácidos nucleicos extraídos fueron aleatoriamente cebados para la síntesis de ADNc)[6]
Biochem/physiol Actions
El proceso WTA2 implica dos etapas. En la primera etapa, se realiza transcripción inversa del ARN de la muestra con cebadores no autocomplementarios compuestos de un extremo 3′ cuasi aleatorio y un extremo 5′ universal. Durante este proceso, las hebras individuales desplazadas sirven como nuevas plantillas para la hibridación y la extensión del cebador. El banco de cDNA resultante está compuesto por fragmentos solapantes de 100 a 1000 bases aleatorias flanqueados por secuencias terminales universales. En la segunda etapa se amplifica el banco de cDNA mediante PCR utilizando la WTA2 polimerasa y un cebador del extremo universal para producir el producto WTA2.
Features and Benefits
  • Se consigue una amplificación de hasta x 10.000 en menos de 4 horas con menos de 30 minutos de tiempo de trabajo invertido.
  • Sólo se precisan 20 pg del molde de ARN total para amplificar cDNA adecuado para el perfilado de micromatrices
  • Contiene todos los componentes necesarios para la amplificación del cDNA
  • Consigue la amplificación lineal de los genes expresados y exones sin sesgo en 3′ o 5′
  • Amplifica con eficacia ARN de una sola célula o de bajo rendimiento, como el ARNm y el ARN total de cualquier animal, planta o microorganismo
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
WGA2SEQRWTA1
technique(s)
whole genome amplification: suitable
technique(s)
whole genome amplification: suitable
technique(s)
whole genome amplification: suitable
technique(s)
whole genome amplification: suitable
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
dilution
(WTA)
dilution
(WGA)
dilution
(WTA)
dilution
(WTA)
input
purified RNA
input
purified DNA
input
purified RNA
input
purified DNA
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Los componentes del kit también están disponibles por separado
Referencia del producto
Descripción
SDS & Precios
  • Library Synthesis Enzyme
    SDS
  • Library Synthesis Solution
    SDS
  • Amplification Mix
    SDS
  • Library Synthesis Buffer
    SDS
  • Water, Nuclease-Free Water, for Molecular Biology
    SDS
  • Amplification Enzyme
    SDS
  • Deoxynucleotide Mix, 10 mM, Molecular Biology Reagent
    SDS
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Questions
  1. What are the differences between WTA1 and WTA2?
    1 answer
    1. WTA2 is designed to amplify RNA from formalin-fixed, paraffin-embedded (FFPE) and other damaged or degraded samples. Here are the main differences between the two kits:
      1. WTA1 was developed by Rubicon. WTA2 was developed by Sigma-Aldrich.
      2. The library synthesis primers for WTA2 are different and can prime more frequently, which is crucial for degraded RNAs.
      3. The library synthesis conditions are different due to the change in the primers.
      4. There are improved cycling conditions in WTA2 to optimize amplification of both high AT templates and high GC templates.
      5. WTA1 does not contain an amplification enzyme, which needs to be supplied separately. WTA2 includes the amplification enzyme.