508500
Capsule de 20 mm, aluminium
open center, silver aluminum, Chromacol 20-ACB, pkg of 100 ea
Synonyme(s) :
Capsule à sertir (sans septum)
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
silver aluminum
Caractéristiques
open center
Conditionnement
pkg of 100 ea
Fabricant/nom de marque
Chromacol 20-ACB
Diamètre
20 mm
Compatibilité
for use with 20 mm crimp seal