Principaux documents
27016
Supelco
Capsule à sertir (sans septum)
tear-away, diam. 20 mm, pkg of 100 ea
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
Matériaux
silver aluminum
Caractéristiques
tear-away
Conditionnement
pkg of 100 ea
D.E.
20 mm
Diamètre
20 mm
Compatibilité
for use with 20 mm crimp seal vial
Application
It was used for sealing 100 mL serum bottles fitted with gray stopper during analysis of biogas emission in lagoons.
Certificats d'analyse (COA)
Lot/Batch Number
Désolés, nous n'avons pas de COA pour ce produit disponible en ligne pour le moment.
Lagoon-biogas emissions and carbon balance estimates of a swine production facility.
DeSutter, Tom M., and Jay M. Ham.
Journal of Environmental Quality, 34.1, 198-206 (2005)