Z114146
Wheaton closed-top seals
Tear-off seals only, diam. 20 mm, (no septa)
Synonyme(s) :
Wheaton Vial Seals
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
(no septa)
Caractéristiques
removable center
Conditionnement
pkg of 100 ea
Diamètre
20 mm
Compatibilité
for use with 20 mm crimp seal vial