Kit GenElute™-E per la purificazione di DNA/RNA
I kit tradizionali per la preparazione degli acidi nucleici con l’impiego di matrici di silice prevedono numerose fasi di lavaggio e centrifugazione assai noiose, in cui è richiesta la partecipazione attiva dell’operatore in diversi momenti e i tempi di inattività sono pochi. I kit GenElute™-E Single Spin utilizzano un metodo cromatografico “negativo” basato sull’esclusione dimensionale per la preparazione di DNA genomico (gDNA) da cellule di mammifero, sangue, tessuto e campioni di tessuto vegetale e per procedure di purificazione di DNA e RNA.
In questo metodo basato sulla cromatografia ad esclusione dimensionale, le molecole del campione sono separate in base alle dimensioni. Le molecole più piccole, come proteine, lipidi e componenti ionici, rimangono intrappolate nei pori della fase stazionaria della colonnina. Le molecole di maggiori dimensioni, come DNA e RNA, fluiscono rapidamente attraverso la colonna in quanto troppo grandi per entrare nei pori. Sfruttando la differenza di dimensioni, i kit di purificazione GenElute™-E consentono la purificazione del DNA e dell'RNA in una singola centrifugata, senza la necessità di effettuare diverse fasi di adsorbimento e di lavaggio.
Scarica l’infografica: scopri come la tecnologia GenElute™-E Single Spin consente di purificare gli acidi nucleici in un solo passaggio!
I kit sono stati ottimizzati così da assicurare buone rese, concentrazioni elevate e alta purezza del DNA e dell’RNA che potranno, quindi, essere utilizzati in varie applicazioni a valle, tra cui PCR, qPCR, PCR multiplex, RT-PCR e sequenziamento di nuova generazione (NGS).
Webinar sull’ottimizzazione della PCR con i kit GenElute™-E per la purificazione di DNA e RNA
La PCR è uno strumento estremamente utile in laboratorio; tuttavia, la sua efficienza è robusta nella misura in cui lo sono i componenti della reazione, stampo dell’acido nucleico incluso. Questo webinar mostra i vantaggi di un metodo cromatografico “negativo” per l’isolamento degli acidi nucleici con la tecnologia GenElute™-E Single Spin.
Kit GenElute™-E Viral RNA/DNA per l’estrazione e la purificazione dell’RNA virale di SARS-CoV-2
Una tecnologia rapida e affidabile per l’estrazione e la purificazione di RNA virale è essenziale per la ricerca sulle malattie, specialmente quando sono necessari risultati in tempi rapidi come nel caso del SARS-CoV-2 (COVID-19). I kit GenElute™-E Viral RNA/DNA offrono un protocollo semplificato per isolare RNA e DNA da tamponi nasofaringei, tamponi genitali e campioni fecali. Compatibili con i tamponi “a secco” e diversi mezzi di trasporto, i campioni possono essere processati con una sola centrifugata e il DNA e l’RNA purificato possono essere utilizzati in successive applicazioni come PCR, qPCR e sequenziamento. Inoltre, i kit GenElute™-E Viral RNA/DNA sono stati valutati utilizzando tamponi per l’RNA di SARS-CoV-2 (Figura 1) e campioni fecali (Figura 2) in applicazioni di qPCR.
Soltanto per scopi di ricerca. Non usare per finalità diagnostiche. Prodotto non disponibile in Europa.
Analisi SARS-CoV-2: differenziazione del valore di Cq tra diversi numeri di copie in qPCR di tamponi
Figura 1.Proficua partecipazione a un test interlaboratorio di INSTAND e.V. Il grafico scatter plot rileva una differenziazione significativa (p < 0,0001) tra il campione di riferimento 1 (1X107 copie/mL)< 0.0001) differentiation between reference sample 1 (1x107 copies/>e il campione 2 (1x106 copie per mL) in una combinazione del kit GenElute™-E Viral RNA/DNA Kit con il prodotto (A) RIDA® GENE SARS-CoV-2 (R-Biopharm) o (B) SARS-CoV-2 PCR (Anchor Diagnostics) per il gene E. Il fattore di diluizione era di 7,3 e di 7,8, rispettivamente, per i saggi R-Biopharm (A) e Anchor Diagnostics (B), comunque compreso all’interno dell’intervallo calcolato per i 234 laboratori che hanno partecipato al test. Per ciascuno dei campioni di riferimento è mostrato l’intervallo di confidenza del 95%.
Ricerca di virus in campioni fecali: prestazioni nella qPCR
Tabella 1.Lo studio di convalida clinica per l’estrazione di norovirus umani ha coinvolto un totale di 83 campioni di pazienti. Il kit GenElute™-E Viral RNA/DNA è stato utilizzato in combinazione con il RIDA®GENE Viral Stool Panel I (R-Biopharm), un kit per RT-PCR multiplex real-time che consente la rilevazione qualitativa diretta e la differenziazione tra norovirus, rotavirus, adenovirus e astrovirus in campioni fecali umani.
Per maggiori informazioni e per i protocolli per l’estrazione di DNA e RNA, visita la pagina del nostro sito dedicata alla purificazione di DNA e RNA; oppure scopri i nostri reagenti per la purificazione del gDNA e tutto quello che serve per la purificazione dell’RNA.
Network error: Failed to fetch
I kit GenElute™-E Viral RNA/DNA offrono un protocollo semplificato per isolare RNA e DNA da tamponi nasofaringei, tamponi genitali e campioni fecali. Compatibili con i tamponi “a secco” e diversi mezzi di trasporto, i campioni possono essere processati con una sola centrifugata e il DNA e l’RNA purificato possono essere utilizzati in successive applicazioni come PCR, qPCR e sequenziamento.
Soltanto per scopi di ricerca. Non usare a scopo diagnostico. I prodotti EC810, EC848, EC888 ed EC896 non vengono venduti in Europa.