Sistema per acqua ultrapura Milli-Q® IQ 7000
Una soluzione per l'acqua ultrapura ideata pensando a te
È intelligente. È intuitivo. È stato progettato per rendere il tuo lavoro il più comodo e piacevole possibile e per ottimizzare la produttività del laboratorio. Il design ergonomico rivoluzionario e le potenti cartucce di purificazione garantiscono una produzione costante d’acqua ultrapura di qualità eccellente. Scopri in che modo il sistema Milli-Q® IQ 7000 cambierà il tuo modo di lavorare in laboratorio.
Video: Milli-Q® IQ 7000
Scopri in che modo il sistema per la produzione d’acqua ultrapura Milli-Q® IQ 7000 può cambiare il tuo lavoro quotidiano di laboratorio con il suo design ergonomico, diverse modalità per una erogazione precisa dell’acqua, il touchscreen digitale ad alta definizione, un sistema integrato per la gestione dei dati, servizi di assistenza digitale, una manutenzione agevole e molto altro.
Erogazione semplice e intuitiva
L’erogazione dell’acqua ultrapura dall’unità Q-POD® è diventata molto più semplice, precisa e agevole con la nuova “rotella” d’erogazione. Inoltre, sono disponibili numerose funzioni di erogazione utili per il lavoro quotidiano in laboratorio.
Touchscreen ampio e interattivo
Come in uno smartphone, il touchscreen interattivo dell’erogatore Q-POD® consente di raggiungere tutte le funzioni con qualche click.
Spazio di laboratorio ottimizzato
Proteggi dal disordine il tuo spazio di lavoro! Il sistema è stato appositamente ideato per una installazione pulita e banchi di laboratorio ordinati, senza tubi e cavi vaganti. A te basta poter interagire con l’erogatore Q-POD®; il resto del sistema compatto può essere facilmente integrato nell’ambiente di laboratorio. Per i laboratori che necessitano più di un erogatore di acqua ultrapura al punto d’uso, è possibile connettere fino a quattro unità Q-POD®.
Acqua ultrapura eccellente, costantemente a livello di tracce
Grazie alla combinazione delle resine Jetpore® e IQnano®, il sistema Milli-Q® IQ 7000 produce acqua ultrapura eccellente, costantemente a livello di tracce, su cui fare pieno affidamento per gli esperimenti critici. Con il modulo integrato A10® per il monitoraggio del livello di TOC, sei al riparo dall’incertezza o da errori di interpretazione dei risultati e non dovrai ripetere analisi dispendiose in termini di tempi e di costi.
Un’alternativa verde
Il sistema Milli-Q® IQ 7000 è stato sottoposto a valutazione per quanto riguarda 7 parametri che hanno un impatto rilevante sul riscaldamento globale: energia ed emissioni, acqua, confezionamento, fornitori e fabbricazione, economia circolare e, infine, fruibilità e innovazione. Ufficialmente insignito dell’etichetta “Alternativa verde” e certificato per quanto riguarda la riduzione dei consumi di plastica ed elettricità e la totale assenza di mercurio. Consulta la scheda del punteggio sulla base del Design for Sustainability (DfS) per il sistema Milli-Q® IQ 7000.
Tracciabilità d'avanguardia
Un sistema d’avanguardia per il tracciamento dei dati è parte integrante del sistema Milli-Q® IQ 7000. Gli eventi d’erogazione garantiscono la cronologia completa di tutti i resoconti di erogazione e le determinazioni quotidiane della qualità garantiscono la tracciabilità della qualità dell’acqua nel tempo. La cronologia completa è un archivio globale di tutti i dati del sistema, utile nel caso sia necessaria un'analisi più approfondita. La tracciabilità è garantita anche dalle etichette e-Sure apposte su tutti i POD-Paks e le cartucce IPAK.
Qualità e Conformità
Il design qualificato e convalidato, insieme al nostro rigoroso sistema di Assicurazione della Qualità, è la migliore garanzia per i nostri clienti. Una gamma completa di servizi, assistenza alla convalida compresa, è offerta dai nostri tecnici certificati con l'ausilio di apparecchiature tarate e Guide alla Qualifica specifiche per i sistemi Milli-Q®. Il sistema Milli-Q® IQ 7000 è destinato alla produzione di acqua ultrapura che soddisfi o superi i requisiti stabiliti da ASTM, ISO 3696, CLSI, Farmacopea Europea e Farmacopea USA.
I servizi digitali semplificano la cura del sistema e favoriscono la massima produttività del laboratorio
MyMilli-Q™ Remote Care è una funzionalità unica di monitoraggio e assistenza online che consente:
- l’accesso da remoto al sistema e ai suoi dati
- notifiche automatiche, via e-mail o SMS, in caso di allerta o di allarme
- interventi di manutenzione più rapidi grazie alla possibilità di effettuare la diagnostica e la riparazione da remoto
- gestione dei dati semplificata e tracciabilità d’avanguardia agevolano gli audit e i processi di accreditamento
Guarda il filmato Convenience of Connectivity che mostra in che modo un sistema per la purificazione dell’acqua connesso può contribuire a garantire al laboratorio una produttività ininterrotta.
Figura 1.Sistema per la purificazione dell’acqua Milli-Q® IQ 7000
Specifiche dell’acqua / Conformità internazionale
Requisiti dell’acqua d’alimentazione |
---|
Specifiche dell'acqua ultrapura di Tipo 11 (dall’erogatore Q-POD®)
Specifiche dell'acqua ultrapura di Tipo 11 (dall’erogatore Q-POD®) |
---|
1 Si tratta di valori tipici che potrebbero variare in base alla natura e alla concentrazione dei contaminanti nell'acqua d'alimentazione.
2 La resistività può essere visualizzata anche senza compensazione della temperatura, come richiesto dalla USP.
3 Nelle condizioni operative appropriate, altrimenti di solito ≤ 5 ppb.
4 Con filtri Millipak® e Millipak® Gold
5 Con cartuccia Biopak®
6 Con filtro Millipak® Gold installato e utilizzato in una cappa a flusso laminare
Requisiti normativi internazionali
Dichiarazione di conformità CE e cUL
I sistemi Milli-Q® IQ 7000 sono stati esaminati da un ente indipendente e accreditato per quanto riguarda la conformità alle direttive CEE sulla sicurezza e la compatibilità elettromagnetica. Su richiesta, è possibile consultare la relazione. Inoltre, i sistemi Milli-Q® IQ 7000 sono stati fabbricati utilizzando componenti e metodologie raccomandati da UL e recano il marchio cUL. La registrazione può essere verificata nel sito web dell'UL: www.ul.com.