Merck
HomeApplicazioniChimica analiticaTitolazioni e analisi secondo Karl Fischer
Titolazioni e analisi secondo Karl Fischer
Titolazione secondo Karl Fischer per la determinazione del contenuto di acqua in solidi, liquidi e gas
Cos'è la titolazione?
La titolazione è una tecnica analitica quantitativa in cui una soluzione a concentrazione nota (titolante) è utilizzata per determinare la concentrazione esatta di un composto a titolo ignoto o la purezza di una sostanza. Nel corso di una titolazione, il titolante viene aggiunto goccia a goccia alla soluzione del campione, manualmente con l'ausilio di una buretta di vetro oppure da un titolatore. La titolazione è completa una volta che il titolante è stato aggiunto in quantità sufficiente a reagire con tutto l’analita del campione. Un eccesso di titolante viene identificato o attraverso un cambiamento di colore dell’indicatore o grazie a una variazione del potenziale elettrico. Il punto in cui la reazione chimica giunge a completezza si chiama “punto equivalente” o “punto finale”. In definitiva, la quantità esatta dell'analita può essere calcolata sulla base del volume di titolante consumato.  
Categorie in evidenza
L'immagine mostra un flacone bianco contenente una soluzione liquida a fianco di una confezione Titripac. Il flacone è chiuso da un tappo nero e parzialmente avvolto da un'etichetta che riporta del testo e il logo del marchio. La scatola è bianca con punti di verde e riporta diverse informazioni tra cui il nome del prodotto, le istruzioni per l'uso e un codice QR. La bottiglia e la scatola sono rappresentate su uno sfondo chiaro. La scatola ha un rubinetto per l'erogazione della soluzione.
Reagenti per titolazioni
Per risultati su cui poter contare, scegliete le nostre soluzioni per volumetria in confezioni innovative con tag RFID per il trasferimento automatizzato dei dati.
Per l'acquisto dei prodotti
Tre flaconi contenenti reagenti di titolazione su un banco di laboratorio
Reagenti per titolazioni Karl Fischer
Determinate il contenuto d'acqua in modo rapido e accurato con i titolanti Aquastar®. Scoprite i nostri reagenti per titolazioni Karl Fischer, gli standard del contenuto d'acqua e le nostre soluzioni per analisi affidabili.
Per l'acquisto dei prodotti
L'immagine mostra un ambiente farmaceutico; un flaconcino in vetro scuro dalla cui etichetta si evince che contiene reagenti per analisi Karl Fischer è circondato da fialette e documenti informativi, probabilmente utilizzati per la determinazione precisa dell'umidità in ambienti sanitari o di laboratorio.
Standard per titolazioni Karl Fischer
Determinate con semplicità il contenuto d'acqua di solidi, liquidi e gas con i reagenti Aquastar®. Ottenete risultati accurati con i nostri standard del contenuto d'acqua per titolazioni.
Per l'acquisto dei prodotti
Titolazione secondo Karl Fischer (KF)
La titolazione secondo Karl Fischer è un metodo ampiamente utilizzato nel controllo di qualità e nel controllo in processo, in produzione, nella ricerca e nello sviluppo per determinare il tenore di acqua in campioni solidi, liquidi e gassosi. L’acqua può condizionare negativamente la qualità, la stabilità e altre proprietà chimiche e fisiche di materie prime, intermedi di processo e prodotti finiti. Rapido e accurato, questo metodo è in grado di quantificare in una molteplicità di sostanze il contenuto di acqua in concentrazioni comprese tra 10 ppm e il 100%. Una determinazione precisa dell’acqua è richiesta dalle farmacopee, dalle normative alimentari, dalle linee guida ISO e dai metodi dell’ASTM (American Society for Testing and Materials) a garanzia della qualità e della stabilità delle materie prime e dei prodotti finiti.
Metodi di titolazione secondo Karl Fischer
Entrambi i metodi Karl Fischer, volumetrico e coulometrico, si basano sulla quantificazione dello iodio consumato dall'acqua contenuta nel campione e determinano il punto finale per via bipotenziometrica. Un eccesso di iodio nella cella di titolazione causa una variazione di potenziale che segnala il punto finale della titolazione. A questo punto l’aggiunta o la generazione di iodio (a seconda del metodo) viene sospesa. Il metodo coulometrico è preferibile in presenza di un contenuto d’acqua ridotto e di campioni liquidi, quello volumetrico è utilizzato con campioni solidi e liquidi ed è compatibile anche con tenori di acqua maggiori.
Ricerca di documentazione
Cercate informazioni più specifiche?
Fate una ricerca tra i numerosi documenti disponibili: schede tecniche, certificati e documentazione tecnica.
Per leggere i documenti