Merck
HomeElettroforesi su gelIntroduzione alla SDS-PAGE - Separazione delle proteine in base alle dimensioni
Introduzione alla SDS-PAGE - Separazione delle proteine in base alle dimensioni
I gel di poliacrilammide si ottengono per reazione dell’acrilammide con la bis-acrilammide (N,N’-metilenebisacrilammide) che genera una matrice di gel altamente reticolata. Il gel funziona come un setaccio in cui le proteine si spostano in risposta a un campo elettrico. Le proteine sono cariche positivamente o negativamente e questa proprietà fa sì che esse si spostino verso il punto isoelettrico in cui la molecola è priva di carica netta. Denaturando le proteine e dotandole di una carica negativa uniforme, è possibile separarle in base alle dimensioni man mano che migrano verso l’elettrodo positivo.
SDS-PAGE di campioni di proteine e marcatore di pesi molecolari ColorBurst
Figura 1.SDS-PAGE di campioni di proteine e marcatore di pesi molecolari ColorBurst (C1992)
Protocollo
Materiali e reagenti necessari
  • Camera elettroforetica verticale con alimentatore elettrico, lastre di vetro, spaziatori e pettini
Reagenti necessariComponenti del reagente
N° Catalogo
Soluzione di acrilammide/bis-acrilammide Acrilammide 29,2 g
Bis-acrilammide 0,8 g
01696
M7279  
 Tamponi di colatura del gel
Tris-HCl 1,5 M, pH 8,8 (per preparare il gel di separazione o resolving gel):
Sciogliere 18,15 g di Tris base in 80 mL di acqua distillata.
Correggere il pH portandolo a 8,8 con HCl 6N.
Portare il volume finale a 100 mL con acqua distillata.
Tris-HCl 0,5 M, pH 6,8 (per preparare il gel di impaccamento o stacking gel):
Sciogliere 6 g di Tris base in 80 mL di acqua distillata.
Correggere il pH portandolo a 6,8 con HCl 6N.
Portare il volume finale a 100 mL con acqua distillata.
93362
 Tampone di Laemmli 2X per il caricamentoBlu di bromofenolo 0,004%
2-Mercaptoetanolo 10%
Glicerolo 20%
SDS 4%
Tris-HCl 0,125 M
B5525
M3148
G5516
L3771
93362
Tampone di corsa 10XTris-HCl 25 mM
Glicina 200 mM
SDS 0,1% (p/v)
93362
G8898
L3771
SDS 10%  SDSL3771
Ammonio persolfato 10%  Ammonio persolfatoA3678
TEMED  TEMEDT9281
NOTA: l’acrilammide e la bis-acrilammide sono sostanze neurotossiche, quindi tutti questi passaggi vanno eseguiti indossando guanti non talcati.
Preparazione del gel
  • Pulire con acqua deionizzata ed etanolo le lastre di vetro e gli spaziatori dell’unità di colatura del gel.
  • Assemblare le lastre con gli spaziatori su una superficie stabile e piana.
  • Preparare la soluzione del gel di separazione utilizzando i volumi sotto indicati (per 10 mL) a seconda della percentuale di gel richiesta.
% del gelAcqua (mL)Acrilammide 30% (mL)Tris-HCl 1,5 M, pH 8,8 (mL)SDS 10% (µL)APS 10% (µL)TEMED*(µL)
8%4,62,62,610010010
10%3,83,42,610010010
12%3,24,02,610010010
15%2,25,02,610010010
*Il TEMED deve essere aggiunto per ultimo.
  • Versare la soluzione del gel nelle piastre preassemblate con gli spaziatori. Perché la superficie del gel di separazione rimanga uniforme e orizzontale, sovrapporvi acqua o isopropanolo (I9516).
  • Lasciar polimerizzare il gel per circa 20–30 minuti a temperatura ambiente.
  • Preparare la soluzione del gel di impaccamento utilizzando i volumi sotto indicati (per 10 mL).
% del gelAcqua (mL)Acrilammide 30% (mL)Tris-HCl 0,5 M, pH 6,8 (mL)SDS 10% (µL)APS 10% (µL)TEMED*(µL)
5%5,86
1,34
2,610010010
*Il TEMED deve essere aggiunto per ultimo.
  • Scartare l’acqua o l’isopropanolo al di sopra del gel di separazione.
  • Aggiungere la soluzione di impaccamento al 5% finché non trabocca. Inserire immediatamente il pettine accertandosi che non vi siano bolle d’aria intrappolate nel gel o intorno ai pozzetti.
  • Lasciar polimerizzare il gel per circa 20–30 minuti a temperatura ambiente.
Preparazione dei campioni
  • A un dato volume di campione proteico (lisato o tessuto cellulare), aggiungere un egual volume di tampone per il caricamento.
  • Far bollire questa miscela a 95 °C per 5 minuti, quindi centrifugare a 16.000xg per 5 minuti.
  • Questi campioni possono essere conservati a -20 °C oppure usati direttamente nell’elettroforesi su gel.
Colorazione del gel
Colorazione con blu di Coomassie: la colorazione dei gel di proteine con il colorante Coomassie Brilliant Blue R-250 è una procedura standard per visualizzare le proteine separate mediante SDS-PAGE. È molto sensibile ed è adatta per la conservazione prolungata dei gel.
Reagenti necessari
Procedura
  • Terminata l’elettroforesi, immergere il gel in una vaschetta di plastica contenente la soluzione fissante. Appoggiare la vaschetta sopra un agitatore e fissare le proteine per 2 ore.
  • Rimuovere la soluzione fissante e aggiungere quella con Coomassie.  Appoggiare la vaschetta sull’agitatore e colorare il gel per 2-4 ore.
  • Al termine, lavare molte volte il gel con acqua distillata per rimuovere il colorante in eccesso.
  • Aggiungere la soluzione decolorante alla vaschetta contenente il gel. Appoggiare la vaschetta sull’agitatore e decolorare per circa 4 ore, finché non sono visibili chiaramente delle bande blu su fondo trasparente.
  • Dopo la decolorazione, i gel possono essere conservati nella soluzione conservante e fotografati secondo necessità.
Colorazione argentica
Offriamo un kit di rivelazione delle proteine basata sulla colorazione argentica altamente sensibile e adatto ai gel di SDS-PAGE. Per questo tipo di colorazione sono necessari anche:
  • Soluzione fissante
         Etanolo (E7023) 50 mL
         Acido acetico 10 mL
         Acqua 40 mL
  • Soluzione di etanolo (E7023) 30%
Procedura
  • Dopo la corsa elettroforetica, immergere il gel nella soluzione fissante per 40 minuti. Se l’immersione nel fissativo dura tutta la notte, il background sarà più trasparente.
  • Rimuovere la soluzione fissante e lavare il gel per 10 min con la soluzione di etanolo 30%, quindi lavare con acqua ultrapura per 10 min.
  • Far decantare l’acqua, quindi incubare il gel nella soluzione sensibilizzante per 10 minuti.
  • Rimuovere la soluzione sensibilizzante e lavare il gel per due volte con acqua, ogni volta per 10 minuti.
  • Far decantare l’acqua, quindi immergere il gel nella soluzione argentica per 10 minuti.
  • Far decantare la soluzione argentica, quindi lavare il gel in acqua per 1,5 minuti.
  • Scartare l’acqua, quindi immergere il gel nella soluzione di sviluppo per 3-7 minuti.
  • Aggiungere 5 mL di soluzione per interrompere la reazione e incubare per 5 minuti. Rimuovere la soluzione di sviluppo/interruzione e lavare il gel in acqua ultrapura per 15 minuti.
  • Il gel può quindi essere fotografato e anche conservato in acqua ultrapura.
Per la doppia colorazione, colorare prima il gel con CBB R-250 quindi procedere alla colorazione argentica mediante la procedura descritta sopra.
Colorazioni fluorescenti: la nostra offerte comprende i coloranti fluorescenti SYPRO e Lucy per l’elettroforesi delle proteine. I gel possono essere immersi nel colorante fluorescente al buio oppure il gel può essere miscelato con il tampone del catodo durante l’elettroforesi.
I protocolli di colorazione dipendono dal colorante usato e sono reperibili qui:
Colorazione reversibile del gel
I coloranti per gel reversibile consentono all’operatore di procedere al Western blotting delle proteine dopo la corsa su gel di SDS-PAGE.
Colorazione con R-PROB: R-PROB è un colorante peculiare che rileva le proteine su gel PAGE e sui Western blot.
Reagenti necessari
Procedura
  • Dopo l’elettroforesi, immergere il gel in soluzione fissante per 20 minuti. Ripetere questo passaggio due volte.
  • Risciacquare il gel in acqua con due lavaggi di 30 minuti ciascuno.
  • Incubare il gel nella soluzione colorante per 20-40 minuti sotto leggera agitazione.
  • Togliere l’eccesso di colorante con acido acetico 10%.
  • Per la decolorazione, lavare il gel con EDTA seguito da due lavaggi di 15 minuti ciascuno in acqua o soluzione fissante.
Colorazione con rame: per confermare la migrazione e la separazione delle proteine, il gel può essere colorato con un colorante reversibile come il CuCl2.
Reagenti necessari
  • Soluzione di CuCl2 0,3 M
  • Soluzione di Tris 0,25 M e EDTA 0,25 M
Procedura
  • Al termine dell’elettroforesi, risciacquare il gel in acqua distillata per non più di 30 minuti.
  • Immergere il gel nella soluzione di CuCl2 0,3 M per 10 minuti.
  • Risciacquare con acqua deionizzata.
  • Le proteine sono visualizzabili come zone trasparenti su sfondo blu.
  • Per decolorare completamente il gel per il Western blotting, lavarlo più volte con la soluzione di Tris 0,25 M e EDTA 0,25 M, pH 9.
  • Spostare il gel decolorato in una vaschetta contenente il tampone di trasferimento prima di allestire il sistema di trasferimento.
Sistema elettroforetico verticale e sistema di blotting
Figura 2.Sistema elettroforetico verticale e sistema di blotting
Se dopo l’elettroforesi si desidera trasferire le proteine su una membrana, seguire il protocollo indicato qui.
Prodotti
Si è verificato un errore inatteso.
Network error: Failed to fetch
Riferimenti bibliografici
1.
Sambrook J, Fritsch T, Maniatis T. 1989. Molecular Cloning: A Laboratory Manual. 1. New York: Cold Spring Harbor Laboratory Press.