If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
L3771
Sodio dodecil solfato
BioReagent, suitable for electrophoresis, for molecular biology, ≥98.5% (GC)
Sinonimo/i:
Dodecil sodio solfato, Dodecil solfato, Lauril solfato, SDS, Sodio lauril solfato
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
for molecular biology
Descrizione
anionic
Nome Commerciale
BioReagent
Saggio
≥98.5% (GC)
Stato
powder
PM
micellar 18,000
Numero d'aggregazione
62
tecniche
electrophoresis: suitable
Impurezze
≤2.0% water (Karl Fischer)
CMC
7-10 mM (20-25°C)
Punto di fusione
204-207 °C (lit.)
Temp. transizione
cloud point >100 °C
Solubilità
water: soluble
Densità
1.03 g/cm3 at 20 °C (68 °F)
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤500 ppm
phosphate (PO43-): ≤10 ppm
Cationi in tracce
heavy metals (as Pb): ≤10 ppm
Assorbimento
≤0.1 at 260 at 3%
≤0.1 at 280 at 3%
HLB
40
Compatibilità
suitable for electrophoresis
Attività estranea
DNase, RNase, none detected
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
[Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C12H26O4S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16-17(13,14)15;/h2-12H2,1H3,(H,13,14,15);/q;+1/p-1
DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
Categorie correlate
Descrizione generale
Al di là dell′analisi proteica, l′SDS trova applicazione anche nella separazione elettroforetica dei lipidi, rendendo possibile lo studio e la caratterizzazione di questi importanti componenti cellulari. Inoltre, l′SDS viene impiegato in diverse tecniche di ibridazione e di biologia molecolare, a dimostrazione della sua versatilità in tutto uno spettro di settori di ricerca. L′efficacia dell′SDS in condizioni non ioniche come in condizioni anioniche ne amplia ancor più il raggio d′azione, consentendogli di adattarsi a diversi allestimenti ed esigenze sperimentali. La sua capacità di disfare le proteine legandosi alle catene peptidiche e conferendo loro una carica negativa elimina in maniera efficace l′ostacolo della forma tridimensionale delle proteine per la separazione su gel, consentendo un′accurata determinazione della dimensione delle proteine stesse.
Applicazioni
- immunoprecipitazione in cromatina
- elettroforesi su gel SDS-poliacrilammide (SDS-PAGE)
- come componente di tamponi per analisi di radioimmunoprecipitazione per immunoblotting.
Caratteristiche e vantaggi
- Tensioattivo polifunzionale per la vostra ricerca in biologia cellulare e in biochimica
- Indicato per applicazioni di elettroforesi
- Sottoposto a test che ne confermano i bassi livelli di contaminazione da metalli pesanti,garantendone l′idoneità ad un ampio ventaglio di applicazioni.
Risultati analitici
Altre note
Prodotto comparabile
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
338.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
170 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Protocolli
Preparation of Plasmid DNA by Alkaline Lysis with SDS: Maxipreparation between Cold Spring Harbor Laboratory Press and our research team.
This page shows and discusses three protocols for stripping and reprobing a western blot membrane.
Panoramica sulla chimica dei gel di poliacrilammide e istruzioni dettagliate per la colatura manuale con i kit PAGE® TurboMix per la colatura di gel Bis-Tris
Simplify your SDS-PAGE gel preparation with our pre-mixed solutions and protocols to achieve precise protein separation.
Contenuto correlato
La nostra pagina dedicata ai metodi di lisi cellulare e di estrazione delle proteine offre una panoramica di varie tecniche, dalla solubilizzazione con detergente alla disgregazione meccanica, per ogni esigenze della ricerca.
Cell lysis and protein extraction methods overview various techniques, from detergent solubilization to mechanical disruption, supporting research needs.
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 answer-
Helpful?
-
-
How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
1 answer-
Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
Helpful?
-
-
Is it okay to use 10% SDS dissolved in water that has been autoclaved?
1 answer-
Sodium dodecyl sulfate may decompose with prolonged heating at 40°C or greater. Autoclaving this material is not recommended. Please see the link below to review additional information available in the product datasheet:
https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/296/475/l3771pis.pdfHelpful?
-
-
What is the storage temperature for the product?
1 answer-
This product is stored at ambient temperature.