Documenti fondamentali
V900826
Sigma-Aldrich
[Pd(OAc)2]3
Vetec, reagent grade, 98%
Sinonimo/i:
Pd(OAc)2
About This Item
Formula condensata:
Pd(OCOCH3)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
224.51
Beilstein:
6086766
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161600
ID PubChem:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Grado
reagent grade
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Vetec
Saggio
98%
Punto di fusione
216.3-223.7 °C (dec.)
Stringa SMILE
CC(O[Pd]OC(C)=O)=O
InChI
1S/2C2H4O2.Pd/c2*1-2(3)4;/h2*1H3,(H,3,4);/q;;+2/p-2
YJVFFLUZDVXJQI-UHFFFAOYSA-L
Note legali
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1A
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Jinyue Ding et al.
Nature communications, 5, 5474-5474 (2014-11-19)
Non-aromatic nitrogen- and oxygen-containing heterocycles such as piperidines and pyrans are prevalent components of natural products and pharmaceutical drugs. Although it has been a workhorse as a synthetic method for assembling unsaturated sp(2)-hybridized substrates, transition metal-catalysed cross-coupling chemistry is traditionally