Documenti fondamentali
V900518
Sigma-Aldrich
Polisaccarosio 400
Vetec, reagent grade
Sinonimo/i:
Sucrose-epichlorohydrin copolymers
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352201
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Grado
reagent grade
Nome Commerciale
Vetec
Stato
powder
Applicazioni
È usato nella separazione di cellule e nell′isolamento di organelli.
Altre note
Un polimero non ionico sintetico del saccarosio.
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Polysaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Note legali
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)