V900487
L-metionina
≥98%, Vetec™
Sinonimo/i:
Acido L-2-ammino-4-(metiltio)butanoico, Acido (S)-2-ammino-4-(metilmercapto)butirrico
About This Item
Prodotti consigliati
product name
L-metionina, Vetec™, reagent grade, ≥98%
Grado
reagent grade
Nome Commerciale
Vetec™
Saggio
≥98%
Forma fisica
powder
Colore
white
Punto di fusione
284 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
CSCC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C5H11NO2S/c1-9-3-2-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1
FFEARJCKVFRZRR-BYPYZUCNSA-N
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1