V900342
Cysteamine hydrochloride
Vetec™, powder or crystals, 98%
Sinonimo/i:
β-Mercaptoethylamine hydrochloride, 2-Aminoethanethiol hydrochloride, 2-Mercaptoethylamine hydrochloride, Decarboxycysteine hydrochloride, Thioethanolamine hydrochloride
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Cysteamine hydrochloride, Vetec™, reagent grade, 98%
Grado
reagent grade
Nome Commerciale
Vetec™
Saggio
98%
Forma fisica
powder or crystals
Punto di fusione
67-71 °C
Solubilità
water: 50 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cl[H].NCCS
InChI
1S/C2H7NS.ClH/c3-1-2-4;/h4H,1-3H2;1H
OGMADIBCHLQMIP-UHFFFAOYSA-N
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3