Documenti fondamentali
V800264
Sigma-Aldrich
Molybdic acid
LR, ≥85%
About This Item
Numero CAS:
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Grado
LR
Densità del vapore
6.2 (vs air)
Nome Commerciale
Vetec
Saggio
≥85%
Stato
powder
Solubilità
water: insoluble
Densità
3.1 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
O[Mo](O)(=O)=O
InChI
1S/Mo.2H2O.2O/h;2*1H2;;/q+2;;;;/p-2
VLAPMBHFAWRUQP-UHFFFAOYSA-L
Note legali
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)