V800248
Manganese(II) chloride
LR, ≥99%
Sinonimo/i:
Manganese dichloride, Sacchite
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
LR
Nome Commerciale
Vetec™
Saggio
≥99%
Forma fisica
crystalline powder
pH
5.5 (20 °C, 25 g/L)
Punto di fusione
652 °C (lit.)
Densità
2.98 g/mL at 25 °C (lit.)
Anioni in tracce
sulfate (SO42-): ≤0.005%
Cationi in tracce
Ba: ≤0.05%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.025%
Na: ≤0.05%
Zn: ≤0.005%
Stringa SMILE
Cl[Mn]Cl
InChI
1S/2ClH.Mn/h2*1H;/q;;+2/p-2
GLFNIEUTAYBVOC-UHFFFAOYSA-L
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - STOT RE 2
Organi bersaglio
Brain
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 2