Documenti fondamentali
V800233
Sigma-Aldrich
Lead(II) acetate basic
LR, anhydrous, 72-75% Pb basis, 21.5-24% acetic acid basis
About This Item
Numero CAS:
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Grado
LR
anhydrous
Nome Commerciale
Vetec
Stato
powder
Composizione
acetic acid, 21.5-24%
Pb, 72-75%
Stringa SMILE
O[PbH2]O.CC(=O)O[PbH2]OC(C)=O
InChI
1S/2C2H4O2.2H2O.2Pb/c2*1-2(3)4;;;;/h2*1H3,(H,3,4);2*1H2;;/q;;;;2*+2/p-4
ODPICMBMWOLHAJ-UHFFFAOYSA-J
Note legali
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Lact. - Repr. 1A - STOT RE 1
Organi bersaglio
Central nervous system,Blood,Immune system,Kidney,Reproductive organs
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)