1.07375
Lead(II) acetate trihydrate
for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Sinonimo/i:
Lead(II) acetate trihydrate
Prodotti consigliati
Grado
ACS reagent
Livello qualitativo
agenzia
reag. Ph. Eur.
Nome Commerciale
EMSURE®
Saggio
99.5-102.0% (complexometric)
Stato
solid
Potenza
4665 mg/kg LD50, oral (Rat)
Impurezze
≤0.01% Insoluble matter
pH
5.5-6.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Punto di fusione
75 °C
Solubilità
443 g/L
Densità
3.3 g/cm3 at 20 °C
Densità bulk
1200 kg/m3
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤0.0005%
nitrate and nitrite (as NO3-): ≤0.005%
Cationi in tracce
Ca: ≤0.005%
Cu: ≤0.001%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.005%
Na: ≤0.005%
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[Pb](OC(=O)C)OC(=O)C.O.O.O
InChI
1S/2C2H4O2.3H2O.Pb/c2*1-2(3)4;;;;/h2*1H3,(H,3,4);3*1H2;/q;;;;;+2/p-2
MCEUZMYFCCOOQO-UHFFFAOYSA-L
Linkage
Risultati analitici
Insoluble matter: ≤ 0.01 %
Chloride (Cl): ≤ 0.0005 %
Nitrite and Nitrate (as NO₃): ≤ 0.005 %
Ca (Calcium): ≤ 0.005 %
Cu (Copper): ≤ 0.001 %
Fe (Iron): ≤ 0.001 %
K (Potassium): ≤ 0.005 %
Na (Sodium): ≤ 0.005 %
Corresponds to ACS, Reag. Ph Eur
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Lact. - Repr. 1A - STOT RE 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3