V800133
Copper(II) sulfate pentahydrate
LR, ≥99%
Sinonimo/i:
Cupric sulfate pentahydrate, Sulfuric acid, copper(II) salt (1:1) pentahydrate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
LR
Tensione di vapore
7.3 mmHg ( 25 °C)
Nome Commerciale
Vetec™
Saggio
≥99%
Forma fisica
solid
pH
3.5-4.5 (20 °C, 50 g/L)
Punto di fusione
110 °C (dec.) (lit.)
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤0.005%
Cationi in tracce
Fe: ≤0.05%
Stringa SMILE
O.O.O.O.O.[Cu++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Cu.H2O4S.5H2O/c;1-5(2,3)4;;;;;/h;(H2,1,2,3,4);5*1H2/q+2;;;;;;/p-2
JZCCFEFSEZPSOG-UHFFFAOYSA-L
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3