Documenti fondamentali
V000954
Sigma-Aldrich
Sodium rhodizonate dibasic
p.a., 98.5%
Sinonimo/i:
3,4,5,6-Tetraoxocyclohexene-1,2-diol disodium salt, Rhodizonic acid disodium salt
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6Na2O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
214.04
Beilstein:
5181379
Numero CE:
Numero MDL:
ID PubChem:
Grado
p.a.
Livello qualitativo
Saggio
98.5%
Punto di fusione
>300 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Na+].[Na+].[O-]C1=C([O-])C(=O)C(=O)C(=O)C1=O
InChI
1S/C6H2O6.2Na/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9;;/h7-8H;;/q;2*+1/p-2
SXWPCWBFJXDMAI-UHFFFAOYSA-L
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)