1711440
USP
Verapamil Related Compound F
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
3,4-Dimethoxybenzyl alcohol, Veratryl alcohol
Scegli un formato
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
verapamil
Produttore/marchio commerciale
USP
Indice di rifrazione
n20/D 1.552 (lit.)
P. ebollizione
296-297 °C/732 mmHg (lit.)
Densità
1.157 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
COc1ccc(CO)cc1OC
InChI
1S/C9H12O3/c1-11-8-4-3-7(6-10)5-9(8)12-2/h3-5,10H,6H2,1-2H3
OEGPRYNGFWGMMV-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
- Verapamil Hydrochloride Injection
- Verapamil Hydrochloride Tablets
Risultati analitici
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)