Y0002187
Rivaroxaban
CRS, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
(S)-Rivaroxaban, 5-Chloro-N-[[(5S)-2-oxo-3-[4-(3-oxo-4-morpholinyl)phenyl]-5-oxazolidinyl]methyl]-2-thiophenecarboxamide
About This Item
Prodotti consigliati
Famiglia di API
rivaroxaban
Produttore/marchio commerciale
EDQM
applicazioni
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[s]1c(ccc1C(=O)NC[C@@H]2OC(=O)N(C2)c3ccc(cc3)N4CCOCC4=O)Cl
InChI
1S/C19H18ClN3O5S/c20-16-6-5-15(29-16)18(25)21-9-14-10-23(19(26)28-14)13-3-1-12(2-4-13)22-7-8-27-11-17(22)24/h1-6,14H,7-11H2,(H,21,25)/t14-/m0/s1
KGFYHTZWPPHNLQ-AWEZNQCLSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)